Tisk…
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 2070 CZK
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 176.22 g/mol
Bod tání: 100…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019262
CAS číslo: 37828-19-6