Tisk…
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22667-1G OR22667-250MG
APOSOR22667-1GEA 11340 CZK
APOSOR22667-1G APOSOR22667-250MG
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
3-(Benzyloxy)-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₁₆H₁₆O₄
Bod tání: 138…141 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 57230-04-3