Tisk…
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 3110 CZK
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Vzorec: C₈H₁₁ClSi
Bod varu: 192…193 °C
Hustota: 1,017 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000499
CAS číslo: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
UN: 2987
ADR: 8,II