Tisk…
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22659-25G OR22659-5G OR22659-1G
APOSOR22659-25GEA 2480 CZK
APOSOR22659-25G APOSOR22659-5G APOSOR22659-1G
4-Bromo-2-methoxyphenol 97%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇BrO₂
Bod varu: 129…132 °C/12mmHg
Bod tání: 34…37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051937
CAS číslo: 7368-78-7