6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Chloropyridine-2-boronic Acid
OR2262-1G
OR2262-250MG
APOSOR2262-1GEA
7180
CZK
APOSOR2262-1G
APOSOR2262-250MG
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
6-Chloro-2-pyridineboronic acid
Vzorec:
C₅H₅BClNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08063028 CAS číslo: 652148-90-8 |