(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR22615-100G
OR22615-25G
APOSOR22615-100GEA
2690
CZK
APOSOR22615-100G
APOSOR22615-25G
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Vzorec:
C₃H₉ClN₂O Bod tání: 212…217 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066145 CAS číslo: 33208-99-0 |