Tisk…
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR2261-1G OR2261-250MG OR2261-5G
APOSOR2261-1GEA 705 CZK
APOSOR2261-1G APOSOR2261-250MG APOSOR2261-5G
2,6-Dibromoisonicotinic acid
2,6-Dibromoisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280.9000 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09743987
CAS číslo: 2016-99-1