Tisk…
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22597-250MG OR22597-500MG OR22597-1G
APOSOR22597-250MGEA 1870 CZK
APOSOR22597-250MG APOSOR22597-500MG APOSOR22597-1G
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Sodium-2-chloro-5-nitrobenzenesulphonate
Vzorec: C₆H₃ClNNaO₅S
MW: 259.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024895
CAS číslo: 946-30-5