Tisk…
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22594-250MG OR22594-100MG
APOSOR22594-250MGEA 622 CZK
APOSOR22594-250MG APOSOR22594-100MG
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
N-(4-Aminophenyl)-N-methylacetamide
Vzorec: C₉H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007859
CAS číslo: 119-63-1
EINECS: 204-339-7