Tisk…
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2256-25G OR2256-5G
APOSOR2256-25GEA 1080 CZK
APOSOR2256-25G APOSOR2256-5G
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
(±)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Bod tání: 57…63 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04038535
CAS číslo: 103057-44-9