3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 3,5-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR2255-1G
OR2255-5G
OR2255-25G
APOSOR2255-1GEA
2690
CZK
APOSOR2255-1G
APOSOR2255-5G
APOSOR2255-25G
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₁H₁₉BN₂O₂ MW: 222,0918 g/mol Bod tání: 163…168 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05663852 CAS číslo: 857530-80-4 |