Tisk…
6-Methylindole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methyl-1H-indole
OR2254-5G OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA 744 CZK
APOSOR2254-5G APOSOR2254-25G
6-Methylindole
6-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 112 °C/5mmHg
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005682
CAS číslo: 3420-02-8
UN: 3335
ADR: 9,III