1-Adamantaneacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22506-10G
OR22506-25G
OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA
744
CZK
APOSOR22506-10G
APOSOR22506-25G
APOSOR22506-5G
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₂ Bod tání: 137 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074728 CAS číslo: 4942-47-6 |