Tisk…
1-Bromoadamantane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22505-100G OR22505-25G
APOSOR22505-100GEA 1450 CZK
APOSOR22505-100G APOSOR22505-25G
1-Bromoadamantane 98%
1-Bromoadamantane
Vzorec: C₁₀H₁₅Br
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074721
CAS číslo: 768-90-1
EINECS: 212-200-7