Tisk…
1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22490-1G OR22490-250MG OR22490-5G
APOSOR22490-1GEA 0 CZK
APOSOR22490-1G APOSOR22490-250MG APOSOR22490-5G
1-(4-Nitrophenyl)glycerol 99%
1-(4-Nitrophenyl)glycerol
Vzorec: C₉H₁₁NO₅
Bod tání: 93…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017037
CAS číslo: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9