Tisk…
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22484-100G OR22484-1KG OR22484-500G
APOSOR22484-100GEA 3340 CZK
APOSOR22484-100G APOSOR22484-1KG APOSOR22484-500G
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride 95%
3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride
Vzorec: C₂₄H₈O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006916
CAS číslo: 128-69-8