Tisk…
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tert-butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-(aminomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-Aminomethyl-azetidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR2248-500MG OR2248-1G OR2248-5G
APOSOR2248-500MGEA 622 CZK
APOSOR2248-500MG APOSOR2248-1G APOSOR2248-5G
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(aminomethyl)azetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861762
CAS číslo: 325775-44-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III