Tisk…
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22472-1G OR22472-250MG
APOSOR22472-1GEA 9330 CZK
APOSOR22472-1G APOSOR22472-250MG
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one 95%
4-Chloro-1-methyl-3-nitro-1H-quinolin-2-one
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 79966-13-5