Tisk…
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Pent-1-yl)phenacyl bromide
OR22471-1G OR22471-10G
APOSOR22471-1GEA 1240 CZK
APOSOR22471-1G APOSOR22471-10G
2-Brom-4'-pentyloacetophenone 95%
2-Brom-4'-pentyloacetophenone
Vzorec: C₁₃H₁₇BrO
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 64328-68-3