Tisk…
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2245-1G OR2245-5G OR2245-25G
APOSOR2245-1GEA 3870 CZK
APOSOR2245-1G APOSOR2245-5G APOSOR2245-25G
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Quinolyl)malondialdehyde
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Bod tání: 200…202 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01569245
CAS číslo: 40070-84-6