Tisk…
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-γ-Abu-OMe.HCl
OR22446-100G
APOSOR22446-100GEA 1660 CZK
APOSOR22446-100G
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Methyl-4-aminobutanoate hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁NO₂·HCl
MW: 153,61 g/mol
Bod tání: 120…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043270
CAS číslo: 13031-60-2