Tisk…
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
OR22442-1G OR22442-5G
APOSOR22442-1GEA 622 CZK
APOSOR22442-1G APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₂O₂
MW: 140,18 g/mol
Bod varu: 134…136 °C/16mmHg
Bod tání: 40 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167749
CAS číslo: 824-62-4
EINECS: 212-532-2
UN: 3261
ADR: 8,III