Tisk…
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2243-1G OR2243-250MG
APOSOR2243-1GEA 3380 CZK
APOSOR2243-1G APOSOR2243-250MG
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
5-Chloro-2-chloromethyl-1H-benzoimidazole
Vzorec: C₈H₆Cl₂N₂
MW: 201,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060503
CAS číslo: 20443-38-3