Tisk…
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 4700 CZK
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Bod tání: 138…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00079725
CAS číslo: 7311-63-9