Tisk…
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 8070 CZK
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Vzorec: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285.94
Bod tání: 225…232 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039682
CAS číslo: 6324-10-3
EINECS: 228-683-2