4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR22416-1G
OR22416-5G
APOSOR22416-1GEA
2070
CZK
APOSOR22416-1G
APOSOR22416-5G
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
4,5-Dichloroisothiazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₄HCl₂NO₂S Bod tání: 169 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00186468 CAS číslo: 131947-13-2 |