Tisk…
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22406-1G OR22406-250MG OR22406-500MG OR22406-2.5G
APOSOR22406-1GEA 12300 CZK
APOSOR22406-1G APOSOR22406-250MG APOSOR22406-500MG APOSOR22406-2.5G
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
3-Chloro-4-hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218581
CAS číslo: 2892-27-5