Tisk…
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22404-25G OR22404-5G
APOSOR22404-25GEA 14490 CZK
APOSOR22404-25G APOSOR22404-5G
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
5'-Chloro-2'-hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₉ClO₂
Bod tání: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218579
CAS číslo: 2892-16-2