Tisk…
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22402-1G OR22402-5G
APOSOR22402-1GEA 622 CZK
APOSOR22402-1G APOSOR22402-5G
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
5'-Bromo-2'-hydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218577
CAS číslo: 17764-93-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III