Tisk…
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22374-25G OR22374-50G OR22374-5G
APOSOR22374-25GEA 7940 CZK
APOSOR22374-25G APOSOR22374-50G APOSOR22374-5G
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017243
CAS číslo: 90-24-4