Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2236-100MG
OR2236-1G
OR2236-250MG
APOSOR2236-100MGEA
662
CZK
APOSOR2236-100MG
APOSOR2236-1G
APOSOR2236-250MG
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Fmoc-Lys(ME,Boc)-OH
Vzorec:
C₂₇H₃₄N₂O₆ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01861332 CAS číslo: 951695-85-5 |