2-Methyl-6-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Hydroxy-2-methylquinoline
OR22357-1G
OR22357-5G
OR22357-10G
APOSOR22357-1GEA
2280
CZK
APOSOR22357-1G
APOSOR22357-5G
APOSOR22357-10G
2-Methyl-6-quinolinol 98%
2-Methyl-6-quinolinol
Vzorec:
C₁₀H₉NO MW: 159,19 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00047600 CAS číslo: 613-21-8 |