Tisk…
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methylindole-3-carboxaldehyde
OR22346-100G
APOSOR22346-100GEA 4530 CZK
APOSOR22346-100G
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₉NO
MW: 159,188 g/mol
Bod tání: 68…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014570
CAS číslo: 19012-03-4