Tisk…
2-Adamantylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22317-1G OR22317-25G OR22317-5G
APOSOR22317-1GEA 744 CZK
APOSOR22317-1G APOSOR22317-25G APOSOR22317-5G
2-Adamantylamine hydrochloride
2-Adamantylamine hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₈ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074743
CAS číslo: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2