Tisk…
2-Aminobenzimidazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 1580 CZK
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobenzimidazole 97%
2-Aminobenzimidazole
Vzorec: C₇H₇N₃
Bod tání: 228…232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005596
CAS číslo: 934-32-7
EINECS: 213-280-6