2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR2224-5G
OR2224-25G
OR2224-100G
APOSOR2224-5GEA
622
CZK
APOSOR2224-5G
APOSOR2224-25G
APOSOR2224-100G
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₁₁BO₄ Bod tání: 125 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01074590 CAS číslo: 133730-34-4 |