N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine
OR22222-1G
OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA
1120
CZK
APOSOR22222-1G
APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Vzorec:
C₈H₁₂N₂ MW: 136.2 g/mol Bod varu: 113…114 °C/30mmHg Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006362 CAS číslo: 5638-76-6 |