2-Amino-6-ethylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
6-Ethylpyridin-2-amine, 6-Ethyl-2-pyridylamine
OR22212-1G
APOSOR22212-1GEA
622
CZK
APOSOR22212-1G
2-Amino-6-ethylpyridine 95%
2-Amino-6-ethylpyridine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00218265 CAS číslo: 21717-29-3 EINECS: 244-540-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |