Tisk…
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR2221-10G OR2221-5G
APOSOR2221-10GEA 2070 CZK
APOSOR2221-10G APOSOR2221-5G
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216477
CAS číslo: 16732-57-3