Tisk…
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2220-1G OR2220-100MG
APOSOR2220-1GEA 3540 CZK
APOSOR2220-1G APOSOR2220-100MG
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)aniline
Vzorec: C₈H₇N₃O
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059433
CAS číslo: 35219-13-7