Tisk…
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-(2-Hydroxy-4,5-dimethoxyphenyl)ethan-1-one
OR22199-1G OR22199-25G OR22199-5G
APOSOR22199-1GEA 1490 CZK
APOSOR22199-1G APOSOR22199-25G APOSOR22199-5G
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone 99%
4',5'-Dimethoxy-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017241
CAS číslo: 20628-06-2