Tisk…
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22185-100G OR22185-500G
APOSOR22185-100GEA 662 CZK
APOSOR22185-100G APOSOR22185-500G
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
Vzorec: C₄H₆N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006098
CAS číslo: 56-06-4