Tisk…
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2218-1G OR2218-250MG OR2218-5G
APOSOR2218-1GEA 1660 CZK
APOSOR2218-1G APOSOR2218-250MG APOSOR2218-5G
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
2-Amino-N-cyclohexylbenzamide
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O
Bod tání: 153…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060339
CAS číslo: 56814-11-0