Tisk…
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22177-1G OR22177-2.5G OR22177-5G OR22177-10G
APOSOR22177-1GEA 4860 CZK
APOSOR22177-1G APOSOR22177-2.5G APOSOR22177-5G APOSOR22177-10G
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
4-Amino-3-nitrobenzene-1-sulphonic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₅S
MW: 218.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035961
CAS číslo: 616-84-2