Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3-Dibromo-2,2-bis(bromomethyl)propane, Tetrakis(bromomethyl)methane, Pentaerythrityltetrabromide
OR22172-100G
OR22172-25G
APOSOR22172-100GEA
10880
CZK
APOSOR22172-100G
APOSOR22172-25G
Pentaerythrityl tetrabromide 98%
Pentaerythrityl tetrabromide
Vzorec:
C₅H₈Br₄ MW: 387.73 Bod varu: 305 Bod tání: 163 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000210 CAS číslo: 3229-00-3 |