Tisk…
5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2216-5G
APOSOR2216-5GEA 5720 CZK
APOSOR2216-5G
5-Methylpyridazin-3(2H)-one 98%
5-Methylpyridazin-3(2H)-one
Vzorec: C5H6N2O
MW: 110,1139 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743644
CAS číslo: 54709-94-3