Tisk…
Cyclododecanone
Dodavatel: Apollo Scientific
OR22155-100G OR22155-25G
APOSOR22155-100GEA 4600 CZK
APOSOR22155-100G APOSOR22155-25G
Cyclododecanone
Cyclododecanone
Vzorec: C₁₂H₂₂O
MW: 182,31 g/mol
Bod varu: 277 °C/760mmHg
Bod tání: 59…61 °C
Bod vzplanutí: 118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003722
CAS číslo: 830-13-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III