Tisk…
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR22152-25G OR22152-5G
APOSOR22152-25GEA 1540 CZK
APOSOR22152-25G APOSOR22152-5G
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
2-Bromo-4-methyl-6-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇BrN₂O₂
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209452
CAS číslo: 827-24-7