Tisk…
2-Cinnamoylthiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Styryl 2-Thienyl Ketone, 3-Phenyl-1-(thiophen-2-yl)prop-2-en-1-one, 3-Phenyl-1-(2-thienyl)-2-propen-1-one
OR22146-1G OR22146-5G OR22146-25G
APOSOR22146-1GEA 992 CZK
APOSOR22146-1G APOSOR22146-5G APOSOR22146-25G
2-Cinnamoylthiophene 98%
2-Cinnamoylthiophene
Vzorec: C₁₃H₁₀OS
MW: 214,28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059742
CAS číslo: 3988-77-0