Tisk…
2-Aminoquinoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Quinolin-2-ylamine
OR22144-1G OR22144-250MG
APOSOR22144-1GEA 705 CZK
APOSOR22144-1G APOSOR22144-250MG
2-Aminoquinoline 96%
2-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod tání: 125…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038079
CAS číslo: 580-22-3
EINECS: 209-458-8